V900400
L-cystéine
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
Acide (R)-2-amino-3-mercaptopropionique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
97%
Forme
crystalline powder
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Couleur
white
Pf
240 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1
Clé InChI
XUJNEKJLAYXESH-REOHCLBHSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1