V900363
L-Glutathion oxydé
Vetec™, reagent grade, ≥98%
Synonyme(s) :
GSSG, Glutathiol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
≥98%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N[C@@H](CCC(=O)N[C@@H](CSSC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(=O)NCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C20H32N6O12S2/c21-9(19(35)36)1-3-13(27)25-11(17(33)23-5-15(29)30)7-39-40-8-12(18(34)24-6-16(31)32)26-14(28)4-2-10(22)20(37)38/h9-12H,1-8,21-22H2,(H,23,33)(H,24,34)(H,25,27)(H,26,28)(H,29,30)(H,31,32)(H,35,36)(H,37,38)/t9-,10-,11-,12-/m0/s1
Clé InChI
YPZRWBKMTBYPTK-BJDJZHNGSA-N
Amino Acid Sequence
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable