Principaux documents
V800374
Sigma-Aldrich
Sodium dichromate dihydrate
AR, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Sodium bichromate
About This Item
Formule linéaire :
Na2Cr2O7 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.00
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai:
≥99.5%
Qualité:
AR
Forme:
crystalline powder
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
AR
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥99.5%
Forme
crystalline powder
pH
3.5 (20 °C, 100 g/L)
Pf
91 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
Traces de cations
Fe: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Chaîne SMILES 
O.O.[Na+].[Na+].[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.2Na.2H2O.7O/h;;;;2*1H2;;;;;;;/q;;2*+1;;;;;;;;2*-1
Clé InChI
JYDRNIYTFCBIFC-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
N J Hodges et al.
Toxicology, 197(2), 101-112 (2004-03-09)
Changes in the components of the Jun N-terminal kinase (JNK) signalling pathway were investigated in human A549 lung carcinoma cells treated with sodium dichromate. Sodium dichromate (100 microM, 0-6h) failed to activate nuclear factor kappa B (NF-kappaB) as determined by
M Rajasimman et al.
Journal of hazardous materials, 168(1), 291-297 (2009-03-17)
The emulsion liquid membrane technique was used for the extraction of hexavalent chromium ions from aqueous solution of waste sodium dichromate recovered from the pharmaceutical industry wastewater. The liquid membrane used was composed of kerosene oil as the solvent, Span-80
Huoy-Rou Chang et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 25(1), 1-6 (2010-07-06)
Chromium (Cr) is considered to be a risk factor to the cardiovascular effects of fine particulate matter components to PM2.5 from traffic in highway patrol officers. RKIP (raf kinase inhibitor protein) is a physiological inhibitor of GRK-2 (G-protein-coupled receptor kinase
Pulane E Molokwane et al.
Water research, 42(17), 4538-4548 (2008-09-02)
A mixed-culture of bacteria collected from a wastewater treatment plant in Brits, North-West Province (South Africa) biocatalytically reduced Cr(VI) at much higher concentrations than previously observed in cultures isolated in North America. Cr(VI) reduction rate up to 8 times higher
Chad M Thompson et al.
Regulatory toxicology and pharmacology : RTP, 64(1), 68-76 (2012-06-19)
In vitro studies on hexavalent chromium [Cr(VI)] indicate that reduced forms of this metal can interact with DNA and cause mutations. Recently, Cr(VI) was shown to induce intestinal tumors in mice; however, Cr(VI) elicited redox changes, cytotoxicity and hyperplasia -