V800316
Phosphate de potassium monobasic
AR, 99.5-100.5%
Synonyme(s) :
Dihydrogénophosphate de potassium, Phosphate de potassium prim., Phosphate monopotassique
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
99.5-100.5%
Forme
crystalline powder
pH
4.2-4.5 (5% in water)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
Pf
252.6 °C (lit.)
Densité
2.338 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
Na: ≤0.05%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Chaîne SMILES
[K+].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/K.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Clé InChI
GNSKLFRGEWLPPA-UHFFFAOYSA-M
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable