Documents
V800264
Sigma-Aldrich
Molybdic acid
LR, ≥85%
About This Item
Numéro CAS:
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
LR
Densité de vapeur
6.2 (vs air)
Gamme de produits
Vetec
Pureté
≥85%
Forme
powder
Solubilité
water: insoluble
Densité
3.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[Mo](O)(=O)=O
InChI
1S/Mo.2H2O.2O/h;2*1H2;;/q+2;;;;/p-2
Clé InChI
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable