247561
Ammonium citrate dibasic
ACS reagent, 98%
Synonyme(s) :
Ammonium hydrogencitrate, Citric acid ammonium salt, Diammonium hydrogen citrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.8 (vs air)
Pureté
98%
98.0-103.0% (ACS specification)
Forme
solid
Impuretés
oxalate, passes test (lim ~0.05%)
≤0.005% insolubles
Résidus de calcination
≤0.01%
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Chaîne SMILES
N.N.OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7.2H3N/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);2*1H3
Clé InChI
YXVFQADLFFNVDS-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)