Principaux documents
V800081
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
AR, ≥99%
Synonyme(s) :
α-Chlorotoluene
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH2Cl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.58
Beilstein:
471308
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
AR
Densité de vapeur
4.36 (vs air)
Pression de vapeur
10.3 mmHg ( 60 °C)
7 mmHg ( 55 °C)
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥99%
Température d'inflammation spontanée
1085 °F
Limite d'explosivité
14 %
Indice de réfraction
n20/D 1.538 (lit.)
pb
177-181 °C (lit.)
Pf
−43 °C (lit.)
Densité
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
phenyl
Chaîne SMILES 
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Clé InChI
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Heart,forestomach, Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
152.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
67 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Oxidatively intercepting Heck intermediates: Pd-catalyzed 1,2- and 1,1-arylhalogenation of alkenes.
Dipannita Kalyani et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2150-2151 (2008-01-31)
Andrew Martins et al.
Organic letters, 10(21), 5095-5097 (2008-10-09)
The discovery of a novel arylpalladium(II) reduction enables the synthesis of diarylmethanes via reductive benzylation. Benzyl chlorides were found to be the major source of hydride, acting as an alkylating agent and an aprotic surrogate for benzyl alcohol. This represents
Farook Adam et al.
Journal of colloid and interface science, 304(1), 137-143 (2006-09-26)
Silica supported iron catalyst was prepared from rice husk ash (RHA) via the sol-gel technique using an aqueous solution of iron(III) salt in 3.0 M HNO3. The sample was dried at 110 degrees C and labeled as RHA-Fe. A sample
Mikael P Johansson et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(33), 8419-8428 (2011-07-21)
α-diimine iron complexes have been suggested to catalyse polymerisation via two distinct pathways, depending on the spin state of the iron complex. Here, we study a typical complex of this family, (R'')[N,N]FeCl(2), with [N,N] = Cy-N=CR''-CR''=N-Cy (Cy = cyclohexyl, R''
Alireza Ariafard et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(39), 13010-13016 (2006-09-28)
The reaction mechanism of the Pd-catalyzed benzyl/allyl coupling of benzyl chloride with allyltributylstannan, resulting in the dearomatization of the benzyl group, was studied using density functional theory calculations at the B3LYP level. The calculations indicate that the intermediate (eta(3)-benzyl)(eta(1)-allyl)Pd(PH(3)) is