Principaux documents
47330-U
Supelco
Mélange nº 1 de congénères de PCB
10 μg/mL each component in isooctane, certified reference material
10 ML
161,00 €
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 ML
161,00 €
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
77101502
Nomenclature NACRES :
NA.24
161,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 10 mL
Concentration
10 μg/mL each component in isooctane
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Application
PCB Congener Mix 1 is used as an analytical standard for the post degradation analysis of polychlorinated biphenyls (PCBs) in dry fermented sausages[1] and in meat emulsions of a frankfurter type[2] using gas chromatography-mass spectrometry technique[1] and gas chromatography (GC)-micro electron capture detector (μECD).[2]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyte
Description
    2,6-Dichlorobiphenyl
    2,2′,3,4,4′,5,5′-Heptachlorobiphenyl
    2,2′,3,4,4′,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,4,4′,5,5′-Hexachlorobiphenyl
    2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
    2,4,4′-Trichlorobiphenyl
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
10.4 °F
Point d'éclair (°C)
-12 °C
Degradation of PCBs in a frankfurter-type meat emulsion: Effects of a meat starter, its proteins extract and thermal treatments
Lusnic M, et al.
Food And Chemical Toxicology, 50(8), 2643-2647 (2012)
Degradation of PCBs in dry fermented sausages during drying/ripening
Polak LM, et al.
Food Chemistry, 213, 446-250 (2016)