Principaux documents
V000697
Sigma-Aldrich
Magnesium perchlorate
anhydrous, p.a., 10-20 mesh
About This Item
Formule linéaire :
Mg(ClO4)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
223.21
Numéro CE :
Numéro MDL:
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
p.a.
Taille des particules
10-20 mesh
Chaîne SMILES 
[Mg++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg/c2*2-1(3,4)5;/h2*(H,2,3,4,5);/q;;+2/p-2
Clé InChI
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Jeffrey A Therrien et al.
Inorganic chemistry, 53(24), 12962-12972 (2014-10-23)
A series of pyridine- and lutidine-linked bis-N-heterocyclic carbene (NHC) palladium pincer complexes were electrochemically characterized and screened for CO2 reduction capability with 2,2,2-trifluoroethanol, acetic acid, or 2,2,2-trifluoroacetic acid (TFA) as proton sources. The lutidine-linked pincer complexes electrocatalytically reduce CO2 to