Principaux documents
334057
Sigma-Aldrich
Gold(III) oxide hydrate
500 MG
156,00 €
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
156,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Au2O3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
441.93 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
156,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder
Composition
Au, 82-87% (typical)
Chaîne SMILES 
[H]O[H].O=[Au]O[Au]=O
InChI
1S/2Au.H2O.3O/h;;1H2;;;
Clé InChI
YFVMIVRUYJPKRP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable