Documents
V000180
Sigma-Aldrich
Malachite Green Carbinol base
95.0%
Synonyme(s) :
Solvent Green 1
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C23H26N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
346.47
Numéro CE :
Numéro MDL:
ID de substance PubChem :
Pureté
95.0%
Pf
112-114 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)c1ccc(cc1)C(O)(c2ccccc2)c3ccc(cc3)N(C)C
InChI
1S/C23H26N2O/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(26,18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4/h5-17,26H,1-4H3
Clé InChI
LXHOGENDFZKPSF-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable