38800
Malachite Green chloride
analytical standard
Synonyme(s) :
N,N,N′,N′-Tetramethyl-4,4′-diaminotriphenylcarbenium chloride, Basic Green 4, Malachite Green
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
Chaîne SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc(cc1)C(\c2ccccc2)=C3\C=CC(\C=C3)=[N+](\C)C
InChI
1S/C23H25N2.ClH/c1-24(2)21-14-10-19(11-15-21)23(18-8-6-5-7-9-18)20-12-16-22(17-13-20)25(3)4;/h5-17H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
FDZZZRQASAIRJF-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)