1727075
USP
(4S,4′S)-4,4′-[[4-(Dimethylamino)butylidene]bis[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indole-2,5-diyl]methylene]]bis[2-oxazolidinone]
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2,2′-[4-(Dimethylamino)butane-1,1-diyl]bis{5-[(S)-(2-oxooxazolidin-4-yl)methyl]-3-(2-dimethylaminoethyl)indole}, Zolmitriptan dimer
1 290,00 €
About This Item
1 290,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zolmitriptan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable