1727086
USP
Zolmitriptan Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(S)-4-(4-Aminobenzyl)-2(1H)-oxazolidinone, (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone
1 280,00 €
About This Item
1 280,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zolmitriptan
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
107-111 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1
InChI
1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
Clé InChI
WNAVSKJKDPLWBD-VIFPVBQESA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Zolmitriptan Orally Disintegrating Tablets
- Zolmitriptan Tablets
- Zolmitriptan
- Zolmitriptan Nasal Spray
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable