1712001
USP
Vigabatrin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(±)-Vigabatrin, (R,S)-4-Amino-5-hexenoic acid, (±)-γ-Vinyl-GABA, (±)-4-Aminohexenoic acid
550,00 €
About This Item
550,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
vigabatrin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC(CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
Clé InChI
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ABAT(18)
Description générale
Application
- Vigabatrin for Oral Solution
- Vigabatrin Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable