Principaux documents
V-022
Supelco
Vigabatrin solution
1.0 mg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NO2
Poids moléculaire :
129.16
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in methanol
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
NC(CCC(O)=O)C=C
InChI
1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9)
Clé InChI
PJDFLNIOAUIZSL-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ABAT(18)
Description générale
Vigabatrin is a newer antiepileptic sold as Sabril® in the US, Canada, Mexico and the United Kingdom and as Sabrilex in Denmark. The drug is used as an adjunctive treatment of complex partial seizures in adults and for infantile spasms in pediatric patients one month to two years of age. This certified Snap-N-Spike® Solution standard is suitable for use in LC/MS or GC/MS applications including forensic analysis, clinical toxicology, urine drug testing, or pharmaceutical research.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sabril is a registered trademark of Lundbeck LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
The potential value of a negative finding: an illustrative example.
Kenneth Silverman et al.
JAMA psychiatry, 70(6), 571-572 (2013-04-12)
Peter Weber et al.
Epilepsy & behavior : E&B, 24(1), 138-140 (2012-04-17)
We report the case of an adolescent girl who suffered from symptomatic refractory focal epilepsy after an arteria cerebri media insult 15 years prior to this report. Five weeks after initiation of an add-on therapy with vigabatrin, she was seizure
Lisa M Clayton et al.
Ophthalmology, 119(10), 2152-2160 (2012-08-03)
To explore the relationship of peripapillary retinal nerve fiber layer (ppRNFL) thinning in individuals exposed to the antiepileptic drug vigabatrin with respect to 2 separate variables: cumulative vigabatrin exposure and severity of vigabatrin-associated visual field loss (VAVFL). Cross-sectional observational study.
O Heinzlef et al.
Revue neurologique, 168 Suppl 3, S62-S68 (2012-06-29)
The medicinal treatment of spasticity includes use of oral treatments (baclofène and tizanidine), botulinum toxin, intrathecal baclofène and local application of alcohol or phenol. However, spasticity may not be uncomfortable and may even be useful. Therefore, all spastic diseases do
M Iu Dorofeeva et al.
Zhurnal nevrologii i psikhiatrii imeni S.S. Korsakova, 112(6 Pt 2), 27-31 (2012-09-18)
Tuberous sclerosis complex is a multisystem genetic disorder. Epilepsy is very common in tuberous sclerosis and occurs in 75-92% of affected individuals during their life-time. Onset usually occurs during childhood and up to one third of children with tuberous sclerosis