1705800
USP
Uracil arabinoside
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Uracil 1-β-D-arabinofuranoside, 1-β-D-Arabinofuranosyluracil
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
uracil arabinoside
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Clé InChI
DRTQHJPVMGBUCF-CCXZUQQUSA-N
Description générale
Application
- Cytarabine
- Cytarabine for Injection
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable