PHR3260
Uracil Arabinoside
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Uracil 1-β-D-arabinofuranoside, 1-β-D-Arabinofuranosyluracil
207,00 €
About This Item
207,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1705800
Famille d'API
uracil arabinoside
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 100 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H12N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h1-2,4,6-8,12,14-15H,3H2,(H,10,13,16)/t4-,6-,7+,8-/m1/s1
Clé InChI
DRTQHJPVMGBUCF-CCXZUQQUSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable