1696007
USP
Triprolidine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Triprolidine hydrochloride monohydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
triprolidine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C19H22N2.ClH.H2O/c1-16-7-9-17(10-8-16)18(19-6-2-3-12-20-19)11-15-21-13-4-5-14-21;;/h2-3,6-12H,4-5,13-15H2,1H3;1H;1H2/b18-11+;;
Clé InChI
CUZMOIXUFHOLLN-UMVVUDSKSA-N
Description générale
Application
- Triprolidine and Pseudoephedrine Hydrochlorides Oral Solution
- Triprolidine and Pseudoephedrine Hydrochlorides Tablets
- Triprolidine Hydrochloride
- Triprolidine Hydrochloride Oral Solution
- Triprolidine Hydrochloride Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable