PHR1864
Brompheniramine Maleate
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
(±)-Brompheniramine maleate salt
162,00 €
About This Item
162,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to Ph. Eur. B1153000
traceable to USP 1078008
Famille d'API
brompheniramine
Forme
powder
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 500 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.CN(C)CCC(c1ccc(Br)cc1)c2ccccn2
InChI
1S/C16H19BrN2.C4H4O4/c1-19(2)12-10-15(16-5-3-4-11-18-16)13-6-8-14(17)9-7-13;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-9,11,15H,10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Clé InChI
SRGKFVAASLQVBO-BTJKTKAUSA-N
Informations sur le gène
human ... HRH1(3269)
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produits recommandés
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable