1680506
USP
Triazolam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
8-Chloro-6-[2-chlorophenyl]-1-methyl-4H-[1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]benzodiazepine
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule IV; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Chaîne SMILES
ClC1=CC=CC=C1C2=NCC3=NN=C(C)N3C4=CC=C(Cl)C=C42
InChI
1S/C17H12Cl2N4/c1-10-21-22-16-9-20-17(12-4-2-3-5-14(12)19)13-8-11(18)6-7-15(13)23(10)16/h2-8H,9H2,1H3
Clé InChI
JOFWLTCLBGQGBO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable