Principaux documents
Y0002101
Pantothénate pour l′identification des pics
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Acide D-pantothénique hemicalcium salt, (R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-diméthyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Vitamine B5
10 MG
133,00 €
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
133,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONHCH2CH2CO2 ·1/2Ca
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.27
Beilstein:
3769272
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
133,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
calcium pantothenate
Fabricant/nom de marque
EDQM
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
Clé InChI
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Précurseur dans la biosynthèse du coenzyme A.
Conditionnement
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Propriétés physiques
En raison du caractère instable, hygroscopique, de l′acide libre, on utilise le sel de calcium.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable