Y0000883
Adrenaline with impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(−)-Epinephrine, (−)-Adrenalin, (R)-(−)-3,4-Dihydroxy-α-(methylaminomethyl)benzyl alcohol, L-Adrenaline, L-Epinephrine
169,00 €
About This Item
169,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Description
API family: adrenaline
Famille d'API
adrenaline
Fabricant/nom de marque
EDQM
Pf
215 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CNC[C@H](O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C9H13NO3/c1-10-5-9(13)6-2-3-7(11)8(12)4-6/h2-4,9-13H,5H2,1H3/t9-/m0/s1
Clé InChI
UCTWMZQNUQWSLP-VIFPVBQESA-N
Informations sur le gène
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152) , ADRB1(153) , ADRB2(154) , ADRB3(155)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable