Principaux documents
1121038
USP
8-Chlorotheophylline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
8-Chloro-1,3-dimethyl-2,6(1H,3H)-purinedione
200 MG
518,00 €
518,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
200 MG
518,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H7ClN4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
518,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
theophylline, theophylline
Conditionnement
pkg of 200 mg
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
290 °C (dec.) (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O
InChI
1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
Clé InChI
RYIGNEOBDRVTHA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
8-Chlorotheophylline USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Dimenhydrinate
  • Dimenhydrinate Tablets
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable