Principaux documents
1642223
USP
Composé C apparenté au succinate de sumatriptan
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
{3-[2-(Diméthylamino)éthyl]-1-(hydroxyméthyl)-1H-indol-5-yl}-N-méthylméthanesulfonamide
50 MG
1 650,00 €
1 650,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
50 MG
1 650,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H23N3O3S · 0.5C4H6O4
Poids moléculaire :
384.47
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 650,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sumatriptan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
La présentation de ce produit répond aux spécifications de la pharmacopée applicable. Toutes les informations qui accompagnent ce produit, y compris la FDS et les dépliants d'information éventuels, ont été rédigées et publiées sous le contrôle de l'autorité de pharmacopée compétente. Pour toute information complémentaire ou pour obtenir de l'aide, veuillez consulter le site Internet de la pharmacopée applicable.
Application
Étalon de référence USP du composé C apparenté au succinate de sumatriptan, destiné aux essais et tests de qualité spécifiés dans les recueils de la pharmacopée américaine. Produit aussi destiné à être utilisé avec les monographies de l'USP suivantes :
  • Succinate de sumatriptan
  • Sumatriptan
  • Sumatriptan, spray nasal
  • Sumatriptan, comprimés
Remarque sur l'analyse
Ces produits ne doivent être utilisés qu′aux fins de tests et de dosages. Ils ne sont pas destinés à être administrés à l′homme ou à l′animal et ne peuvent en aucun cas être utilisés pour diagnostiquer, traiter ou guérir une maladie, quelle qu′elle soit.  ​
Clause de non-responsabilité
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Sumatriptan
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 30(1), 4180-4180 (2020)
Sumatriptan Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 39(2), 4185-4185 (2020)
Sumatriptan Succinate
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 33(3), 4187-4187 (2020)