Y0000027
Succinate de sumatriptan
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
GR-43175, Succinate de 3-[2-(diméthylamino)éthyl]- N-méthyl-1H-indole-5-méthanesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sumatriptan
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... HTR1B(3351) , HTR1D(3352)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)