Principaux documents
1615300
USP
Solifenacin Succinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Solifenacin succinate
100 MG
1 350,00 €
1 350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
1 350,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H26N2O2 · C4H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
solifenacin
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(CCC(O)=O)=O.O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3[C@@H](C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5CC3
InChI
1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21?,22-;/m0./s1
Clé InChI
RXZMMZZRUPYENV-DZSUWJOWSA-N
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Autres remarques
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable