1620209
USP
Stavudine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Stavudine
596,00 €
About This Item
596,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
stavudine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES
CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)C=C2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H12N2O4/c1-6-4-12(10(15)11-9(6)14)8-3-2-7(5-13)16-8/h2-4,7-8,13H,5H2,1H3,(H,11,14,15)/t7-,8+/m0/s1
Clé InChI
XNKLLVCARDGLGL-JGVFFNPUSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Stavudine Capsules
- Stavudine for Oral Solution
- Zidovudine Oral Solution
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable