1356836
USP
Lamivudine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2′,3′-Dideoxy-3′-thiacytidine, 3TC, Epivir, Epivir-HBV, Heptovir, Zeffix
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
lamivudine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
Clé InChI
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
Description générale
Application
- Abacavir and Lamivudine Tablets
- Abacavir, Lamivudine and Zidovudine Tablets
- Lamivudine
- Lamivudine and Zidovudine Tablets
- Lamivudine Oral Solution
- Lamivudine Tablets