361275
3′-Deoxy-3′-fluorothymidine
97%
Synonyme(s) :
3′-Fluoro-2′,3′-dideoxythymidine, 3′-Fluorodeoxythymidine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
solid
Pf
176-178 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC1=CN([C@H]2C[C@H](F)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H13FN2O4/c1-5-3-13(10(16)12-9(5)15)8-2-6(11)7(4-14)17-8/h3,6-8,14H,2,4H2,1H3,(H,12,15,16)/t6-,7+,8+/m0/s1
Clé InChI
UXCAQJAQSWSNPQ-XLPZGREQSA-N
Informations sur le gène
human ... TK2(7084)
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable