1613804
USP
Chlorure de sodium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Halite, NaCl
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Pression de vapeur
1 mmHg ( 865 °C)
Famille d'API
sodium chloride
Fabricant/nom de marque
USP
Disponibilité
not available in (Sales restrictions may apply)
pH
6.7-7.3
Pf
801 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Na+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Na/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FAPWRFPIFSIZLT-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Additionally used to make standard and system suitability solutions for the assay and impurity analysis using Liquid chromatography in conjunction with Conductivity with a suppression detector according to United States Pharmacopeia (USP) Monographs :
- Sodium Chloride tablets
- Sodium Chloride Inhalation Solution
- Sodium Chloride Ophthalmic Ointment
- Sodium Chloride Ophthalmic Solution
- Sodium Chloride Tablets for Solution
- SodiumFluoride
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable