1612867
USP
Sibutramine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-{1-[1-(3-Chlorophenyl)cyclobutyl]-3-methylbutyl}-N,N-dimethylamine hydrochloride
670,00 €
About This Item
670,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sibutramine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable