1556507
USP
Prednisolone hemisuccinate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Prednisolone 21-hemisuccinate, Δ1-Hydrocortisone 21-hemisuccinate, (11β)-11,17-Dihydroxy-21-[(3,3-dimethyl-1-oxobutyl)oxy]pregna-1,4-diene-3,20-dione, 1,4-Pregnadiene-11β,17,21-triol-3,20-dione 21-hemisuccinate, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione 21-hemisuccinate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
prednisolone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@]12C[C@H](O)[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C)[C@@H]1CC[C@]2(O)C(=O)COC(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C25H32O8/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30/h7,9,11,16-18,22,27,32H,3-6,8,10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
Clé InChI
APGDTXUMTIZLCJ-CGVGKPPMSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable