Y0000582
Prednisolone 21-acetate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
21-acétate de 1,4-pregnadiène-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 21-acétate de 11β,17α,21-trihydroxy-1,4-pregnadiène-3,20-dione
133,00 €
About This Item
133,00 €
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
prednisolone
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C23H30O6/c1-13(24)29-12-19(27)23(28)9-7-17-16-5-4-14-10-15(25)6-8-21(14,2)20(16)18(26)11-22(17,23)3/h6,8,10,16-18,20,26,28H,4-5,7,9,11-12H2,1-3H3/t16-,17-,18-,20+,21-,22-,23-/m0/s1
Clé InChI
LRJOMUJRLNCICJ-JZYPGELDSA-N
Informations sur le gène
human ... NR3C1(2908)
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3