1553000
USP
(NE)-N-[(1-methylpyridin-1-ium-2-yl)methylidene]hydroxylamine;chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Pralidoxime chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
pralidoxime
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Informations sur le gène
human ... ACHE(43)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable