Principaux documents
858390
Sigma-Aldrich
Eriochrome® Black T
Eriochrome® Black T
ACS reagent (indicator grade)
Synonyme(s) :
Mordant Black 11
100 G
62,30 €
500 G
164,00 €
1 KG
286,00 €
62,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
62,30 €
500 G
164,00 €
1 KG
286,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H12N3NaO7S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.38
Numéro C.I. (Colour Index):
14645
Beilstein:
4121162
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.47
62,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent (indicator grade)
Niveau de qualité
Forme
powder
Limpidité de la solution
passes test
Technique(s)
titration: suitable
λmax
503 nm
Adéquation
passes test for complexometric indicator
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
[Na+].Oc1cc(c2cc(ccc2c1\N=N\c3ccc4ccccc4c3O)[N+]([O-])=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,24-25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-21+;
Clé InChI
AMMWFYKTZVIRFN-QUABFQRHSA-M
Description générale
Eriochrome® Black T is a hydroxyl-arylazo dye and is generally supplied as a monosodium salt. This dye exists as a dark violet powder with green metallic sheen. Eriochrome Black T is soluble in water and alcohol, but insoluble in common organic solvents.[1] It is mainly used as an indicator in ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) method to determine hardness of water.[2]
Eriochrome® Black T is used as an indicator for complexometric titrations.[3] It functions as an acid-base indicator.[4] Eriochrome® Black T forms complex with Ca2+ and Mg2+, but it binds more strongly to Mg2+ ions.[5]
Application
Eriochrome® Black T has been used to determine the concentration of Ca2+ using complexometric titration method.[6]
Informations légales
Eriochrome is a registered trademark of Huntsman Petrochemical, LLC
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Chemistry for engineers (2008)
A Text Book Of Chemistry Practicals (2 Vols) (1995)
Biologizing titanium alloy implant material with morphogenetically active polyphosphate
Muller WEG, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5(92), 75465-75473 (2015)
CRC Handbook of Organic Analytical Reagents (2017)
Physical Chemistry for the JEE and Other Engineering Entrance Examinations (2013)
Questions
Reviews
Active Filters
  1. Zambia, Zm
    • Review 1
    • Vote 1
    5 out of 5 stars.
    Performance of Eriochrome Black T
    The performance was really good, used it as an indicator in a chemistry lab at a college
    Helpful?
  2. 1 Ratings-Only Review