1148500
USP
Copovidone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Poly(1-vinylpyrrolidone-co-vinyl acetate)
431,00 €
About This Item
431,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
copovidone
Fabricant/nom de marque
USP
Température de transition
Tg 64 °C
Densité
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
N1(CCCC1=O)C=C.O(C(=O)C)C=C
InChI
1S/C6H9NO.C4H6O2/c1-2-7-5-3-4-6(7)8;1-3-6-4(2)5/h2H,1,3-5H2;3H,1H2,2H3
Clé InChI
FYUWIEKAVLOHSE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable