1544916
USP
Polyvinyl Chloride Plasticide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Poly(vinyl chloride), PVC
362,00 €
About This Item
362,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Fabricant/nom de marque
USP
Densité
1.4 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
ClC=C
InChI
1S/C2H3Cl/c1-2-3/h2H,1H2
Clé InChI
BZHJMEDXRYGGRV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable