1535899
USP
Acide phtalique
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Phthalic acid, 1,2-Benzenedicarboxylic acid
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
fluorescein
Forme
crystalline
Fabricant/nom de marque
USP
Pf
210-211 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble
water: partially soluble
Densité
1.59 g/cm3 at 15 °C
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
OC(C1=C(C(O)=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)
Clé InChI
XNGIFLGASWRNHJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Fluorescein Injection
- Fluorescein Sodium
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
334.4 °F
Point d'éclair (°C)
168 °C