1516003
USP
Phencyclidine hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-(1-phénylcyclohexyl)pipéridine hydrochloride, PCP hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
phencyclidine
Fabricant/nom de marque
USP
Contrôle du médicament
USDEA Schedule II; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIA (Portugal)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl.C1CCN(CC1)C2(CCCCC2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H25N.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)17(12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1,4-5,10-11H,2-3,6-9,12-15H2;1H
Clé InChI
BUAJNGPDPGKBGV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable