5.05896
Sumanirole Maleate
Synonyme(s) :
Sumanirole Maleate, Dopamine D₂ receptor Agonist, Sumanirole, PNU 95666, PNU95666
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
9 nM Ki
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 16 mg/mL
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C11H13N3O.C4H4O4/c1-12-8-5-7-3-2-4-9-10(7)14(6-8)11(15)13-9;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-4,8,12H,5-6H2,1H3,(H,13,15);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t8-;/m1./s1
Clé InChI
VOJRMYBBPKNLLI-ORHWHDKWSA-N
Description générale
Avertissement
Autres remarques
McCall, R. B. et al., 2005. J. Pharmacol. Exp. Ther.314, 1248.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable