Principaux documents
1463949
USP
Nisoldipine Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Isobutyl (Z)-2-(2-nitrobenzylidene)-3-oxobutanoate
30 MG
1 170,00 €
1 170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
30 MG
1 170,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H17NO5
Poids moléculaire :
291.30
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 170,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
nisoldipine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Nisoldipine Related Compound C USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Remarque sur l'analyse
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Autres remarques
Sales restrictions may apply.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable