Principaux documents
1464158
USP
Nisoldipine Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
30 MG
1 120,00 €
1 120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
30 MG
1 120,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
1 120,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Famille d'API
nisoldipine
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical
Description générale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Nisoldipine Related Compound D USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable