1463337
USP
Nicotine Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
β-Nicotyrine, 3-(1-Methyl-1H-pyrrol-2-yl)pyridine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nicotine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C10H10N2/c1-12-7-3-5-10(12)9-4-2-6-11-8-9/h2-8H,1H3
Clé InChI
RYFOJXFXERAMLS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Nicotine
- Nicotine Polacrilex
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable