PHR3060
Nicotine Related Compound A/EP Impurity A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonyme(s) :
Anatabine, (RS)-Anatabine, (±)-Anatabine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3′-bipyridine, 1,2,3,6-Tetrahydro-2,3′-dipyridine
518,00 €
About This Item
518,00 €
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1463326
Famille d'API
nicotine
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
pkg of 50 mg
Application(s)
pharmaceutical
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N1C(CC=CC1)c2cnccc2
InChI
1S/C10H12N2/c1-2-7-12-10(5-1)9-4-3-6-11-8-9/h1-4,6,8,10,12H,5,7H2
Clé InChI
SOPPBXUYQGUQHE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable