1457629
USP
Nateglinide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-L-phenylalanine
677,00 €
About This Item
677,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nateglinide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable