Y0001441
Nateglinide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-[[trans-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-L-phenylalanine, L-Phenylalanine isomer
107,00 €
About This Item
107,00 €
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nateglinide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable