Y0001442
N-[(cis-4-Isopropylcyclohexyl)carbonyl]-D-phenylalanine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-[[cis-4-(1-Methylethyl)cyclohexyl]carbonyl]-D-phenylalanine
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
nateglinide
Fabricant/nom de marque
EDQM
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Conditionnement
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)