1424511
USP
Beta-Methylcholine Chloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Hydroxypropyl(trimethyl)azanium chloride
About This Item
Produits recommandés
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C6H16NO.ClH/c1-6(8)5-7(2,3)4;/h6,8H,5H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
RUUHDEGJEGHQKL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable