1396502
USP
Methacrylic acid copolymer type B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid), Poly(methacrylic acid-co-methyl methacrylate)
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
methacrylic acid copolymers, copolymers
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O(C)C(=O)C(=C)C.OC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C5H8O2.C4H6O2/c1-4(2)5(6)7-3;1-3(2)4(5)6/h1H2,2-3H3;1H2,2H3,(H,5,6)
Clé InChI
IWVKTOUOPHGZRX-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable